Learn More
B2M™ Bottle Brushes
Beschreibung
- Three choices of bristles:
- White silk bristles for general cleaning use
- Nylon bristles are very resistant for use with aggressive substances
- Goat hair bristles are very soft for delicate cleaning
- A variety of tip styles, including: bound-bristle, 2 wicks, cotton and shell tips
- For cleaning all receptacles: tubes, burettes, balls and bottles
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Bottle Brush |
| Bristle Material | Nylon |
| Tip Type | Return End |
| Diameter (Metric) Bristle | 15 mm |
| For Use With (Application) | General purpose cleaning, With aggressive substances |
| For Use With (Equipment) | Test tube |
| Length (Metric) Brush | 100 mm |
| Length (Metric) Handle | 300 mm |
| Quantity | 10 Pk. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?