Learn More
BD Plastipak™ Plastic Concentric Luer-Lock Syringe
Beschreibung
- Concentric Luer-Lok
- Latex free stopper
- CE marked
- Polypropylene
- Sterile
- Disposable
- Without needleFor needles, please see our Microlance™ disposable needles range. All products are for research use only, unless otherwise indicated.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE Mark, European Directive 93/42 / EEC (compliance procedure Annex V and VII) Certificates: No. 95 Q 252156 and No. 252231 Q (references 309661 & 309620 ) ; certified by NSAI (No. 0050) |
| Material | Plastic |
| Color | Transparent |
| Diameter (Metric) Outer | 29.4 mm |
| Latex Free | Yes |
| Length (Metric) | 133 mm |
| Product Type | Concentric Luer-lock Syringe |
| Disposable | Single-use |
| Graduations | 1 mL |
| Quantity | Pk. of 60 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?