Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Glass Sample Vials in Lab File with Caps Attached
Shop All Wheaton Science Products ProductsBeschreibung
Attached caps help maintain cleanliness. Wheaton™ Clear Glass Sample Vials in Lab File With Caps Attached come in partitioned trays to provide an easy way to store empty vials or to inventory samples.
- Fabricated from glass tubing for uniform sidewall and bottom thickness
- Vials and caps are autoclavable
- Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
- Cap and Cap Liners
- Solid top, black phenolic caps
- 14B rubber-lined black phenolic screw cap for aqueous samples
- PTFE/14B rubber-lined black phenolic screw cap for organic samples
Bestellinformation
Replacements caps may be purchased separately.
Compliance
Clear vials conform to USP Type 1 and ASTM™ E 438 Type 1, Class A requirements.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Liner) | 14B Rubber |
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer | 12 mm |
| Material | Borosilicate Glass (Low Extractable) |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| For Use With (Application) | Low profile for greater stability and less dead volume above the sample, making it ideal for compound storage |
| Thread Style | Screw |
| Volume (English) | 0.5 dr. |
| Product Line | Wheaton |
| Volume (Metric) Total | 2 mL |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.