Learn More
Endecotts™ 100 mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves
Use these test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Frame Test Sieves can be supplied with aperture sizes ranging from 125 mm down to 20 microns in full and half height versions.
Brand:  Endecotts™ 100SIW.250
 View more versions of this product
Product Code. 12934215
  • 123.78€ / Each
Only null left
Estimated Shipment: 25-07-2025
Description
  • Made with only the highest quality materials, available in diameter sizes of 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 or 450 mm as well as in 3, 8, 12 or 18 inches.
  • Precision frame (ensures consistent nestability)
  • Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Specifications
Specifications
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
100 mm
Stainless Steel
250 ÎĽm
ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI
For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Stainless Steel
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Endecotts™ 100 mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves > Pore Size: 250 ÎĽm
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis