Learn More
Fisherbrand™ Plastic Lock Bacti Caps
Made from chemically resistant virgin plastic, Bacti-Caps™ provide a firm, positive culture tube closure allowing a controlled gas interchange. They are ideal for use in science, research, and other laboratories.
Brand:  Fisherbrand™ BC13BLUE
 View more versions of this product
Product Code. 11547143
  • 34.45€ / Pack of 100
Estimated Shipment: 22-01-2025
Description
  • Bacti-Caps™  for test tubes without edge
  • Provide a firm, positive culture tube closure allowing a controlled gas interchange, thus proving a more practical alternative to cotton wool plugs
  • Suitable for all standard test tube sizes, they fit rimless and plastic tubes with an outside diameter of 13mm, 16mm, 19mm, 25mm and 38mm 
  • The three flexible fins molded on the inner wall of each cap ensure a positive fit even when minor variations in tube size occur
  • Bacti-Caps™ are made from chemically resistant virgin plastic so they are unaffected by culture media, most acids, alkalis, alcohols and esters
  • Improved culture growth
  • Color coded
  • Controlled gas interchange
Specifications
Specifications
Lock Bacti Cap
Plastic
100 Pack
Test Tubes
Autoclavable
Blue
13 mm
Certificates
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato