Learn More
2-Amino-5-nitrothiazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11449257
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-66-4
Molecular Formula C3H3N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 145.14
MDL Number MFCD00005326
InChI Key MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrothiazole, 5-nitrothiazol-2-amine, enheptin, entramin, 2-thiazolamine, 5-nitro, nitramin ido, amnizol soluble, enheptin-t, 5-nitro-2-thiazolamine, enheptin premix
PubChem CID 8486
ChEBI CHEBI:82386
IUPAC Name 5-nitro-1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Specifica
Melting Point ∼202°C (decomposition)
Quantity 25 g
Beilstein 126797
Sensitivity Light sensitive
Merck Index 14,457
Formula Weight 145.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Amino-5-nitrothiazole
compliance-icons
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato