Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 200 mm dia.
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 200 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
Brand:  Endecotts™ 200SIW.180
 View more versions of this product
Product Code. 10092184
  • 139.41€ / Each
Only null left
Estimated Shipment: 20-08-2025
Description
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 200 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
  • Stainless steel precision frame (ensures consistent nestability)
  • Stainless steel mesh
  • Precise aperture in accordance with ISO 3310-1 / BS410
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Specifications
Especificaciones
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Stainless Steel
180 μm
ISO 3310-1 / BS410
50mm
200 mm
Stainless Steel
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve, 200 mm dia. > Pore Size: 180 μm
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado