Learn More
Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051004
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Packungsgröße:
25mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051004
Marke: Mikromol MM1329.170025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Diisopropyl [((2R)-1-(6-Benzoylamino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonate
CAS 627510-49-0
Analyte or Component Names Diisopropyl [((2R)-1-(6-Benzoylamino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C22 H30 N5 O5 P
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Phosphonic acid, [[(1R)-2-[6-(benzoylamino)-9H-purin-9-yl]-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate
InChI Formula InChI=1S/C22H30N5O5P/c1-15(2)31-33(29,32-16(3)4)14-30-17(5)11-27-13-25-19-20(23-12-24-21(19)27)26-22(28)18-9-7-6-8-10-18/h6-10,12-13,15-17H,11,14H2,1-5H3,(H,23,24,26,28)/t17-/m1/s1
SMILES CC(C)OP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(NC(=O)c3ccccc3)ncnc12)OC(C)C
IUPAC Name N-[9-[(2R)-2-(diisopropoxyphosphorylmethoxy)propyl]purin-6-yl]benzamide
Molecular Weight (g/mol) 475.48
Quantity 25 mg
Formula Weight 475.1985 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt