Learn More
3-Fluoro-5-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11382599
1 g, 1g
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Intermediate in organic syntheses.
Solubility
Soluble in water (25 deg C)
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 518070-19-4
Molecular Formula C8H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 154.14
MDL Number MFCD03094313
InChI Key XPUFVYIUPYNLPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-methylbenzoicacid, 3-fluoro-5-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-methyl, pubchem1396, 3-carboxy-5-fluorotoluene, acmc-1b05f, ksc498a8l, 3-fluoro-5-methybenzoic acid, rarechem al bo 2238, 3-fluoro-5-methyl benzoic acid
PubChem CID 2778447
IUPAC Name 3-fluoro-5-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)F
Spécification
Melting Point 141°C to 143°C
Quantity 1 g
Solubility Information Soluble in water (25 deg C)
Formula Weight 154.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Fluoro-5-methylbenzoic acid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
3-Fluoro-5-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™ >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis