Learn More
4-Amino-2,6-dimethylpyridine, 98%
Product Code. 15478558
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15478558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61970.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3512-80-9 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
4-Amino-2,6-dimethylpyridine, is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuff, field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Amino-2,6-dimethylpyridine, is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuff, field.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3512-80-9
Molecular Formula C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.171
MDL Number MFCD00130078
InChI Key ZJXMKPARTVOUAM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77047
IUPAC Name 2,6-dimethylpyridin-4-amine
SMILES CC1=CC(=CC(=N1)C)N
Specifications
Quantity 1 g
UN Number UN2811
Synonym 4-amino-2,6-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridin-4-ylamine, 2,6-dimethylpyridin-4-ylamine, 4-amino-2,6-lutidine, 4-pyridinamine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylpyridin-4yl-amine, 2,6-dimethyl-4-pyridinamine, 2,6-dimethyl-4-aminopyridine, pubchem19474, 4-amino-2, 6-lutidine
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 122.17
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 4-Amino-2,6-dimethylpyridine
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis