Learn More
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid, 97% Product Code.: 11302279
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid, 97%
Product Code. 11302279
25 g, 25g
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11302279
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27252.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25118-59-6 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25118-59-6
Molecular Formula C7H4BrClO2
Molecular Weight (g/mol) 235.46
MDL Number MFCD08276864
InChI Key PSKJIHDVFDVNBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3-chloro, acmc-1cbza, intermediates-zcf02677, ksc201k8d, 3-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-4-bromor-benzoic acid, benzoicacid, 4-bromo-3-chloro, 4-bromanyl-3-chloranyl-benzoic acid, 4-bromo-3-chlorobenzoic acid
PubChem CID 12594302
IUPAC Name 4-bromo-3-chlorobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(Br)C=C1
Spécification
Melting Point 220°C to 225°C
Odor Odorless
Quantity 25 g
Formula Weight 235.47
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid, 97% >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis