Learn More
9-Ethylcarbazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11424773
9-Ethylcarbazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11424773
250 g
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
1000 g
Product Code. 11424773
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11653.30
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-28-2
Molecular Formula C14H13N
Molecular Weight (g/mol) 195.27
MDL Number MFCD00004967
InChI Key PLAZXGNBGZYJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethyl, carbazole, 9-ethyl, n-ethylcarbazol, n-ethyl carbazole, unii-6ak165l0ro, ccris 6847, 9h-ethylcarbazole, 9-ethyl carbazole
PubChem CID 6836
IUPAC Name 9-ethylcarbazole
SMILES CCN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spécification
Melting Point 67°C to 71°C
Boiling Point 166°C (4 mmHg)
Flash Point 186°C (367°F)
Quantity 250 g
Beilstein 148115
Formula Weight 195.27
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 9-Ethylcarbazole
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
9-Ethylcarbazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis