Learn More
BRAND™ 96-Well Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY, Standard Profile and Elevated Rim
GREENER_CHOICE
Product Code. p-3143223 Shop All Brand Products
Click to view available options
Skirt Style:
Non-skirt
Semi-skirted
Packungsgröße:
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10702773
Marke: BRAND™ 781400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Optimized for reliable and precise results in a wide range of PCR applications.
BRAND™ PCR products deliver excellent, reproducible results for a wide range of PCR applications. Manufactured from high-quality virgin resins, these products are free from lubricants, chemical additives, DNA, DNase, RNase, and other PCR inhibitors. Key features include:
  • Exceptional Quality and Purity
    • BIO-CERT™ PCR QUALITY ensures plates are free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors
    • Free of contaminants that could interfere with reagents and samples
    • Ultra-smooth vessel interiors minimize enzyme nucleic acid binding
  • Precision Thermal Performance
    • Thin, uniform walls ensure consistent, precise thermal transfer for reliable results
    • Designed for rapid and accurate heat transfer, reducing cycle times
  • Versatile Formats
    • Suitable for most commercially available thermal cyclers
    • Non-skirted plates are highly flexible and compatible with most thermal cyclers
    • Skirted plates provide extra rigidity, ideal for automated pipetting systems and transport
  • User-Friendly Features
    • Blue alphanumeric coding for easy sample identification
    • Well rims designed to prevent cross-contamination and ensure reliable sealing with tailored mats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Binding Property Untreated
Certifications/Compliance DNA, DNase, RNase-free
Format Standard
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavable
Packaging Bagged
Color Clear
Disposable Single-use
Product Type PCR 96-well plate
For Use With (Equipment) Thermal Cyclers
Skirt Style Semi-skirted
Material Polypropylene
Volume (Metric) Well 0.20 mL
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Surface Treatment Non-treated
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
For Use With (Application) PCR
Includes Plates only
No. per Pack 50/Pk.
Profile Standard
RNase Free Yes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt