Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well UV Transparent Plate, Pack of 10
Perform DNA and protein quantitation in 260nm and 280nm range with Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well UV Microplates.
Marca:  Thermo Scientific™ 8404
673.36 EUR valid until 2025-03-29
Use promo code "24111" to get your promotional price.
Codice prodotto. 11670352
  • 1010.00€ / Pack of 40
In Stock
to see stock.
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Descrizione
Descrizione
Perform DNA and protein quantitation in 260nm and 280nm range with Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well UV Microplates. The 96-Well format allows for a higher throughput of sample screening compared to cuvettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Without Lid
8 x 12
Nunc
Microplate
96
UV
Case of 40
Nunc 96 Well UV transparent plate packaged 10/40
10/Pack, 40/Case
Clear
342 μL
Non-sterile
Flat Bottom (F-well)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 96 Well UV Transparent Plate, Pack of 10 > Nunc 96 Well UV transparent plate packaged 10/40
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.