Learn More
Fisherbrand™ Accessories for Fisherbrand™ Heating/Cooling Mini Shaker
Optional accessories to enhance the Fisher Scientific Heating/Cooling Mini Shaker
Marca:  Fisherbrand™ 88861105
76.23 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24138" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15594080
  • 101.00€ / Each
Estimated Shipment: 04-06-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20 x 2mL micro centrifuge tube block; Well: 11.5mm dia X 38.1mm Depth
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Multiple Manufacturers
    Browse exclusive prices for our academic customers
    Promo Code: 25081
    Expires2025-12-31
  • Multiple Manufacturers
    Use promotion code 24138 to get amazing savings on products for your analysis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
    Days
    29
    Hours
    12
    Minutes
    25
    Seconds
    8
  • Fisherbrand
    Get up to 60% off select Fisherbrand products
    Promo Code: 24162
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    11
    Minutes
    34
    Seconds
    51
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Save Now
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Accessories for Fisherbrand™ Heating/Cooling Mini Shaker > 20 x 2mL micro centrifuge tube block; Well: 11.5mm dia X 38.1mm Depth
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato