Learn More
Abeba™ Air-Cushion Sole 2370 Shoes
Antistatic with air cushion PU-sole and high slip resistance. Sanitized™ treated.
Brand: Abeba™ 2370/47
This item is not returnable.
View return policy
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Microfiber
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Integrated footbed
- Sanitized treated
- Antistatic
- Instep area with elastic band
- Decontaminable
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
2370 |
White | |
47 | |
Polyurethane |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abeba™ Air-Cushion Sole 2370 Shoes > Size: 47
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido