Spécification
Foil Gauge: 0.030mm | |
Small Rolls | |
450mm | |
Aluminum |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Korff™ Aluminum Small Rolls > Width: 250mm; Foil Gauge: 0.030mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu