Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Boats
The Aluminum Weighing Boat may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
25.00€ - 88.00€
Specifications
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Bottom Shape | Flat |
Color | Silver |
Disposable | Single-use |
Material | Aluminum |
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
30042342
![]() |
Fisherbrand™
120932F |
5 mL | 28 mm |
35.00€
Pack of 100 |
Estimated Shipment: 11-07-2025
Log in to see stock. |
|||||
30042344
![]() |
Fisherbrand™
120931F |
25 mL | 52 mm |
60.00€
Pack of 100 |
In Stock
Log in to see stock. ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30042348
![]() |
Fisherbrand™
120935F |
42 mL | 57 mm |
25.00€
Pack of 100 |
Estimated Shipment: 04-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30042346
![]() |
Fisherbrand™
120930F |
70 mL | 71 mm |
88.00€
Pack of 100 |
In Stock
Log in to see stock. ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30042345
![]() |
Fisherbrand™
120936F |
80 mL | 73 mm |
57.00€
Pack of 100 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30042341
![]() |
Fisherbrand™
120937F |
140 mL | 103 cm |
67.00€
Pack of 100 |
In Stock
Log in to see stock. ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Silver | |
Aluminum | |
Non-sterile | |
100/Pk. |
Flat | |
Single-use | |
Circular | |
Weighing Boat |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.