Learn More
Honeywell™ Anti-bacterial, Anti-odor Insoles
Double-action, perforated blue insoles prevent bacteria and odor.
13.00€ - 14.00€
Specifications
Color | Blue |
---|---|
Design | Perforated |
For Use With (Application) | Preventing Bacteria and Odor |
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | ||||||
17425033
|
Honeywell™
6000310-38/7 |
38 |
14.00€
1 pair |
Estimated Shipment: 30-07-2025
Log in to see stock. |
||||||
17435033
|
Honeywell™
6000310-39/7 |
39 |
14.00€
1 pair |
Estimated Shipment: 30-07-2025
Log in to see stock. |
||||||
17445033
|
Honeywell™
6000310-40/7 |
40 |
14.00€
1 pair |
Estimated Shipment: 30-07-2025
Log in to see stock. |
||||||
17455033
|
Honeywell™
6000310-41/7 |
41 |
14.00€
1 pair |
Estimated Shipment: 30-07-2025
Log in to see stock. |
||||||
17465033
|
Honeywell™
6000310-42/7 |
42 |
14.00€
1 pair |
Estimated Shipment: 30-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17475033
|
Honeywell™
6000310-43/7 |
43 |
14.00€
1 pair |
Estimated Shipment: 30-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17485033
|
Honeywell™
6000310-44/7 |
44 |
13.00€
1 pair |
Estimated Shipment: 30-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17495033
|
Honeywell™
6000310-45/7 |
45 |
14.00€
1 pair |
Estimated Shipment: 30-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17405043
|
Honeywell™
6000310-46/7 |
46 |
14.00€
1 pair |
Estimated Shipment: 30-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17415043
|
Honeywell™
6000310-47/7 |
47 |
14.00€
1 pair |
Estimated Shipment: 30-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Dual-action: prevents bacteria and odor
- Perforated for breathability
Spezifikation
Blue | |
Perforated | |
Preventing Bacteria and Odor |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.