Learn More
Gibco™ Anti-Clumping Agent
GREENER_CHOICE
Anti-Clumping Agent
333.00€
Specifications
Content And Storage Store at 2 to 8°C
Cell Line CHO, Insect Cells, 293 (HEK)
Cell Type Mammalian Cells
Classification Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Culture Type Suspension Cell Culture
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15234475
GREENER_CHOICE
View Documents
Gibco™
0010057DG
100 mL
333.00€
100mL
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
Store at 2 to 8°C
Mammalian Cells
Suspension Cell Culture
Anti-clumping Reagent
6 to 8
Room Temperature
CHO, Insect Cells, 293 (HEK)
Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Liquid
Bottle(s)
Gibco™
Animal origin-free
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Gibco™ Anti-Clumping Agent
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato