Learn More
Tocris Bioscience™ API-2
Selective inhibitor of Akt/PKB signaling. Antitumor and antiviral
Brand: Tocris Bioscience™ 2151/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
API-2 is a selective inhibitor of Akt (protein kinase B) signaling; displays minimal inhibition of PKC, PKA, SGK and p38 pathways. Inhibits phosphorylation and activation of downstream targets of Akt including Bad, GSK-3β and AFX. Induces apoptosis and growth arrest in vitro, preferentially in human cancer cells with elevated levels of Akt. Potently and selectively inhibits growth of Akt-overexpressing tumors in mice. Inhibits DNA synthesis and displays antiviral activity against HIV-1 and -2.Spécification
99% | |
35943-35-2 | |
Triciribine, NSC 154020, TCN | |
API-2 | |
API-2 |
1,5-Dihydro-5-methyl-1-β-D-ribofuranosyl-1,4,5,6,8-pentaazaacenaphthylen-3-amine | |
Room Temperature | |
10 mg | |
M.W. (Observed): 320.31 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu