Learn More
BD Difco™ Adjuvants
Used to prepare antigen-adjuvant emulsions. BD™ Difco™ Adjuvants are used in immunological studies with laboratory animals. (Not intended for human or therapeutic use.)
Brand:  BD 263810
 View more versions of this product
Product Code. 11719062
  • 279.00€ / 60mL
Alert:
Not intended for human or therapeutic use.
Descrizione
Descrizione
  • Adjuvants are mixed with aqueous antigen solution or suspension
  • Once injected, they provide a pool of emulsified antigen at the injection site and allow the antigen to be released over an extended period of time
  • With adjuvants, the immune response to antigens (especially soluble antigens) is enhanced and prolonged
  • Use Incomplete Freund adjuvant to avoid the use of acid-fast bacilli; however, the antibody response is not as marked as with the complete adjuvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Store in cool, dry conditions in well sealed containers, away from oxidizing agents.
Suspension of 5mg M. butyricum in a mixture of paraffin oil and an emulsifying agent
Freund's Complete Adjuvant
Immunological studies with laboratory animals
6 x 10 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BD Difco™ Adjuvants > Complete Freund; 6 x 10mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato