Learn More
Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mg
1 g
5 g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Melting Point | 256°C to 261°C (decomposition) |
Color | White |
Quantity | 500 mg |
Beilstein | 55951 |
Formula Weight | 399.44 |
Physical Form | Crystalline |
Chemical Name or Material | Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-5 of 6
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside, Thermo Scientific™ >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto