Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Fixed Volume Pipettes
Single channel fixed volume pipettes.
Marca: Sartorius™ 722020
179.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Single channel fixed volume pipettes.
Specifica
0.5μL | |
Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips | |
120μL | |
Laboratory | |
Auto | |
Fixed Volume Pipette | |
Safe-Cone Filters |
|
It is particularly designed for repetitive and long-lasting pipetting in order to prevent work related hand, arm and shoulder disorders or Repetitive Strain Injury (RSI). | |
0.3% | |
< 0,20 | |
15 Months |
ISO 3696 | |
Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips | |
Autoclavable | |
1 | |
Sterile | |
50 μL | |
Ergonomic | |
Laboratories | |
1 Each | |
Chemical | |
77 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Fixed Volume Pipettes > Capacity: 50μL; Weight: 77g; Fix Manually; Accuracy: 0.5μL
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto