Learn More
Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15436748
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 550373-32-5
Molecular Formula C28H53NP2
Molecular Weight (g/mol) 465.69
MDL Number MFCD17014019
InChI Key OQJIHPKBLHGKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-dicyclohexylphosphino ethyl amine, bis 2-dicyclohexylphosphanyl ethyl amine, 2-dicyclohexylphosphanyl-n-2-dicyclohexylphosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194775
IUPAC Name 2-dicyclohexylphosphanyl-N-(2-dicyclohexylphosphanylethyl)ethanamine
SMILES C(CP(C1CCCCC1)C1CCCCC1)NCCP(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Specifica
Melting Point 64°C to 69°C
Linear Formula [(C6H11)2PCH2CH2]2NH
Quantity 5 g
UN Number UN3259
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 465.67
Percent Purity ≥97%
Chemical Name or Material Bis[2-(dicyclohexylphosphino)ethyl]amine
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato