Learn More
STEMCELL Technologies BloodStor™ 100
Biopreservation reagent for cells and tissues
Marque: STEMCELL Technologies 07939
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- BloodStor™ is a series of generic cGMP freezing media products used to cryopreserve stem cells and other cells isolated from umbilical cord blood, peripheral blood, bone marrow, and other biologics
- BloodStor™ 100 contains 100% (w/v) DMSO USP
Spécification
Hematopoietic Stem and Progenitor Cells | |
Cryopreservation | |
100 mL |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu