Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Gas Sampling Bulbs
Brand:  Kimble Chase™ 653150-0250
 View more versions of this product
Product Code. 11760409
  • 441.00€ / Each
Specifications
Volume: 250 mL
Certificates
Promotions
Promotions
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Gas Sampling Bulbs > Volume: 250mL
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado