Learn More
Kimble Chase™ Amber Vials with Caps and Liners
Kimble Chase™ Amber Vials with Caps and Liners are manufactured from 51 expansion borosilicate amber glass conforming to USP Type I requirements.
Brand:  Kimble Chase™ 60920D-4
170.97 EUR valid until 2025-06-13
Use promo code "24123" to get your promotional price.
Product Code. 13180953
  • 196.00€ / Pack of 144
Estimated Shipment: 29-12-2026
Description
  • Amber glass vials
  • Closed-top black phenolic closures with PTFE-faced white rubber liners, unattached
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate amber glass conforming to USP Type I requirements
  • Alternate caps available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Black
21 mm
16 mL
144
Screw Cap (Closed-top)
Screw Thread Vial
White Rubber
Borosilicate Glass (51 Expansion)
1152
Phenolic
70 mm
18-400
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Title
Kimble Chase™ Amber Vials with Caps and Liners > Volume (Metric): 16mL
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis