Learn More
BRL 37344, sodium salt, Tocris Bioscience™
Product Code. 18085362
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
β3 agonist
Potent and selective β3 adrenoceptor agonist (Ki values are 287, 1750 and 1120 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively).
Chemical Identifiers
CAS 127299-93-8
Molecular Formula C19H21ClNNaO4
Molecular Weight (g/mol) 385.82
InChI Key SNJIJYKMYQRHRC-QRGZVCNKSA-M
Synonym 4-s-2-s-2-3-chlorophenyl-2-hydroxyethyl amino propyl phenoxy acetic acid sodium salt, sodium 2-4-2s-2-2s-2-3-chlorophenyl-2-hydroxyethyl amino propyl phenoxy acetate
PubChem CID 91667707
IUPAC Name sodium;2-[4-[(2R)-2-[[(2S)-2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]propyl]phenoxy]acetate
SMILES CC(CC1=CC=C(C=C1)OCC(=O)[O-])NCC(C2=CC(=CC=C2)Cl)O.[Na+]
Specifications
Quantity 50 mg
Formula Weight 385.82
Percent Purity >98%
Chemical Name or Material BRL 37344, sodium salt
Product Content Correction
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis