Learn More
Cadmium chloride, 99%, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 10002900
Cadmium chloride, 99%, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10002900
100 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Product Code. 10002900
Brand: Thermo Scientific Acros 219141000
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10108-64-2
Molecular Formula CdCl2
Molecular Weight (g/mol) 183.31
MDL Number MFCD00010916
InChI Key YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spezifikation
Boiling Point 960.0°C
Melting Point 568.0°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 98.5% min. (On dry substance) (Argentometry)
Linear Formula CdCl2
Fieser 04,485
Merck Index 15, 1622
Solubility Information Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
IUPAC Name dichlorocadmium
Formula Weight 183.31
Percent Purity 99%
Grade Analytical
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Cadmium chloride, 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberA0468626 Certificate TypeCertificate of Analysis Date31/01/2025 Catalog Number219145000,219141000
Lot NumberA0462888 Certificate TypeCertificate of Analysis Date06/06/2024 Catalog Number219145000,219141000
Lot NumberA0459844 Certificate TypeCertificate of Analysis Date02/02/2024 Catalog Number219145000,219141000
Lot NumberA0452965 Certificate TypeCertificate of Analysis Date11/05/2023 Catalog Number219145000,219141000
Lot NumberA0392464 Certificate TypeCertificate of Analysis Date15/12/2022 Catalog Number219145000,219141000
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cadmium chloride, 99%, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt