Learn More
Hirschmann™ Capillary Tubes for Melting Point Determination, One End Closed
Product Code. 10059720
Click to view available options
Length (Metric) Tube:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (Metric) Inner:
0.80 mm
0.95 mm
1.15 mm
1.30 mm
1.55 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Product Code. 10059720
Brand: Hirschmann™ 9212312
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Excellent for melting point analysis in the laboratory
  • Capillary tubes
  • One end closed
  • Available in a wide range of diameters/lengths
Spezifikation
Product Type Melting Point Determination Tube, One End Closed
Diameter (Metric) Inner 1.55 mm
Length (Metric) Tube 120 mm
Quantity 4 x 250/Pk.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt