Learn More
Sartorius Cellulose Extraction Thimbles
GREENER_CHOICE
Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.
Brand:  Sartorius FT-1201-033094
122.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 30052892
  • 135.00€ / Pack of 25
Estimated Shipment: 16-06-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Composed of high-purity cellulose for uncontaminated results
  • Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
  • Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
  • Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
33 mm
1.3 mm
94 mm
Cellulose
C300
Extraction Thimbles
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sartorius Cellulose Extraction Thimbles > Inner Diameter: 33 mm; Length: 94 mm; Wall Thickness: 1.3 mm
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis