Learn More
Chlorobenzene, ACS, 99.5%
Artikelnummer. 11327868
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
4 L
500mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11327868
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 036401.M1
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Chlorobenzene is used in organic synthesis and dyestuffs. It is also used as a solvent for adhesives, drugs, rubber, paints and dry cleaning, and as a fiber-swelling agent in textile processing. It is utilized in chemoenzymatic synthesis of (+)-aspicilin and cyclohexane by hydrogenation over colloidal Pt nanocatalysts under ambient conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-90-7
Molecular Formula C6H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 112.556
MDL Number MFCD00000530
InChI Key MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC Name chlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Melting Point -45°C
Color Colorless
Density 1.106 g/mL
Boiling Point 132°C
Quantity 4 x 1 L
Flash Point 28°C (82°F)
Odor Aromatic
Physical Form Liquid
Refractive Index 1.524
UN Number UN1134
Beilstein 605632
Merck Index 14,2121
Solubility Information Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formula Weight 112.56
Percent Purity 99.5%
Grade ACS
Chemical Name or Material Chlorobenzene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt