Learn More
Chlorobenzene, ACS, 99.5%
Product Code. 11337868
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Unit Size:
1 L
4 L
500mL
Product Code. 11337868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036401.K2
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Chlorobenzene is used in organic synthesis and dyestuffs. It is also used as a solvent for adhesives, drugs, rubber, paints and dry cleaning, and as a fiber-swelling agent in textile processing. It is utilized in chemoenzymatic synthesis of (+)-aspicilin and cyclohexane by hydrogenation over colloidal Pt nanocatalysts under ambient conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 108-90-7
Molecular Formula C6H5Cl
Molecular Weight (g/mol) 112.556
MDL Number MFCD00000530
InChI Key MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC Name chlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Melting Point -45°C
Color Colorless
Density 1.106 g/mL
Boiling Point 132°C
Quantity 1 L
Flash Point 28°C (82°F)
Odor Aromatic
Physical Form Liquid
Refractive Index 1.524
UN Number UN1134
Beilstein 605632
Merck Index 14,2121
Solubility Information Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formula Weight 112.56
Percent Purity 99.5%
Grade ACS
Chemical Name or Material Chlorobenzene
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado