Learn More
Cisplatin, Tocris Bioscience™
Product Code. 30001295
50 mg
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Potent pro-apoptotic anticancer agent; activates caspase-3
Potent anticancer agent that blocks DNA synthesis. Induces apoptosis via p53-dependent and -independent mechanisms. Inhibits X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP) expression and activates caspase-3. In certain glioma cell lines, sensitizes cells to TNF-α-induced apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 15663-27-1
Quantity 50 mg
Molecular Formula Cl2H6N2Pt
MDL Number MFCD00011623
Synonym cis-Diaminodichloroplatinum
InChI Key BSJGASKRWFKGMV-UHFFFAOYSA-L
SMILES N.N.Cl[Pt++]Cl
IUPAC Name dichloroplatinumbis(ylium) diamine
Molecular Weight (g/mol) 300.04
Formula Weight 300.05
Percent Purity >98%
Chemical Name or Material Cisplatin
Show More Show Less
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cisplatin, Tocris Bioscience™ >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis