Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips)
GREENER_CHOICE
D.A.R.T.'S (Disposable Automation Research Tips) have been designed for the ultimate performance in automated pipetting
Brand:  Thermo Scientific™ 5506-11
300.99 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24288" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 10121343
  • 307.04€ / Pack of 1920
Solo null disponibili
In Stock
Aggiungi al carrello
Includes: 20 magazines per case
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Unlike conventional automation tips, D.A.R.T. tips are provided in disposable rigid magazines that seal onto the pipetting heads by sealing against a silicone pad. This forms a definitive seal which minimizes tip-to-tip height variations and elimiates static interactions, enabling consistent dispensing into the bottom of microplate wells.
  • Compatible with the Matrix Hydra DT and Matrix PlateMate 2x3 and PlateMate Plus Systems
  • Stepped-body design minimizes volume displacement and ensures tip straightness for better well access
  • Highly polished molds and cores ensure low liquid retention
  • Small internal tip orifice provides better small volume droplet formation, resulting in optimal accuracy and precision
  • Thorough inspection for proper formation as well as straightness ensures tips are free of defects
  • Unique face seal design ensures consistent tip-to-tip height for precise low volume dispensing
  • Entire assembly can be quickly removed and replaced, eliminating extra handling of the tips which can cause damage or contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
30 μL
Automation
Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hydra DT
Non-sterile
Single-use
D.A.R.T.S
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips) > 30μL; Extended length; Non-Sterile; Low retention; 20 magazines of 96 tips/case
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato