Learn More
Kimble Chase™ Distilling Flasks
Brand:  Kimble Chase™ 2947500010
 View more versions of this product
Product Code. 11875850
  • 171.00€ / Each
Estimated Shipment: 18-11-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10 mL
Borosilicate Glass
Pear
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Kimble Chase™ Distilling Flasks > Capacity: 10mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato