Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for separating and dropping funnel, cylindrical with stopper bed for ISO 4800
Raw body for further processing as dropping funnel.
Brand:  DWK Life Sciences 210143606
190.95 EUR valid until 2025-01-31
Use promo code "23894" to get your promotional price.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15241629
  • 217.00€ / Pack of 10
Estimated Shipment: 11-02-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
DURAN™ dropping funnels are used, for example, for the metered supply of liquid to a reaction mixture.
  • Cylindrical with stopper bed for ISO 4800
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
52 mm
Borosilicate Glass (3.3)
Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation
250 mL
Autoclavable
10/Pk.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales