Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyer Flask, narrow neck
Due to conical shape, the flasks is used for mixing liquids.
Brand:  DWK Life Sciences 212165409
154.83 EUR valid until 2025-06-13
Use promo code "24123" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11752182
  • 167.00€ / Pack of 10
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Use promo code 24123 at checkout
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In Stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thanks to their exceptional properties, such as excellent chemical resistance, nearly inert behaviour and high usage temperature, the original DURAN™ Erlenmeyer flasks are ideal for use in laboratories. Moreover, the uniform wall thickness, minimal thermal expansion and the resultant high thermal shock resistance are outstanding characteristics. Therefore, DURAN™ Erlenmeyer flasks are particularly suited to use with very high temperatures and fast temperature changes.
  • Easy mixing due to conical form
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
131 mm
Borosilicate Glass (3.3)
10/Pk.
1000 mL
Media preparation and cultivation; Storing and transport; Mixing several components; Heating; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Size 25 mL without Retrace Code und Sizes 150, 200 and 300 mL non-DIN ISO size
Autoclavable
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyer Flask, narrow neck > 1000 mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato