Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flask, Kjeldahl
For nitrogen determination.
Brand:  DWK Life Sciences 212313605
 View more versions of this product
Product Code. 11727971
  • 262.00€ / Pack of 10
In Stock
Description
DURAN™ Kjeldahl flasks are subjected to extreme chemical and physical stresses. Therefore, the wall thickness should not be too thick to avoid overheating, which can lead to breakage due to remaining (permanent) stresses, on the one hand, and not too thin due to the noticeable glass removal in the alkaline medium, on the other hand. In order to offer the user the safest possible compromise while taking the technological conditions into account, the wall thickness of the DURAN™ Kjeldahl flasks in the body are 1-2 mm.
  • Wall thickness adapted to the application (glass removal by alkaline medium taken into account)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
81 mm
Borosilicate Glass (3.3)
10/Pk.
250 mL
For nitrogen determination
Autoclavable
Certificates
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences DURAN™ Flask, Kjeldahl > 250 mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato