Learn More
eIF2B1 Antibody, Novus Biologicals™
Mouse Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals H00001967-B01P
Código de producto. 18392388
  • 597.00€ / 0.05mg
Estimated Shipment: 30-01-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
eIF2B1 Polyclonal antibody specifically detects eIF2B1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
eIF2B1
Polyclonal
PBS (pH 7.4)
EIF2B, EIF-2B, eIF-2B GDP-GTP exchange factor subunit alpha, EIF-2Balpha, EIF2BAMGC117409, eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 1 (alpha, 26kD), eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 1 alpha, 26kDa, MGC125868, MGC125869, translation initiation factor eIF-2B subunit alpha
EIF2B1 (NP_001405.1, 1 a.a. - 305 a.a.) full-length human protein. MDDKELIEYFKSQMKEDPDMASAVAAIRTLLEFLKRDKGETIQGLRANLTSAIETLCGVDSSVAVSSGGELFLRFISLASLEYSDYSKCKKIMIERGELFLRRISLSRNKIADLCHTFIKDGATILTHAYSRVVLRVLEAAVAAKKRFSVYVTESQPDLSGKKMAKALCHLNVPVTVVLDAAVGYIMEKADLVIVGAEGVVENGGIINKIGTNQMAVCAKAQNKPFYVVAESFKFVRLFPLNQQDVPDKFKYKADTLKVAQTGQDLKEEHPWVDYTAPSLITLLFTDLGVLTPSAVSDELIKLYL
0.05 mg
Endocrinology
1967
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
NP_001405.1
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado