Learn More
PL BioScience ELAREM™ Ultimate-Fdi, Human Platelet Lysate, Fibrinogen-depleted, Viral inactivated
ELAREM™ Ultimate-FDi is a GMP, virus-inactivated and fibrinogen-depleted human Platelet Lysate of US origin. Ultimate-FDi is gamma-irradiated in order to comply with the highest safety guidelines for clinical applications.
Marque:  PL BioScience UL40822
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17987741
  • 682.00€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Virus Inactivated for Highest Safety: The final product is virus-inactivated in order to comply with the guidelines for clinical applications. Virus panel testing is performed according to ICH and EMA guidelines (ICH Q5A (R1) and CPMP/BWP/268/95).
  • GMP: The cell culture supplement is tested and released in confirmity with the relevant cGMP guidelines.
  • Highly Efficient Cell Performance: Each batch of ELAREM™ Ultimate-FDi is produced from large pools of platelet units to ensure batch-to-batch consistency and enable reproducible conditions.
  • No Heparin Addition Required: Due to the fibrinogen-depletion process, ELAREM™ Ultimate-FDi does not require anticoagulant addition. Traces of a xeno-free anticoagulant may be present in the human Platelet Lysate.
  • Suited to Cellular Therapeutics: Due to the combination of highest safety standards and efficient cell perfomance, ELAREM™ Ultimate-FDi is suited to clinical trial and therapeutic cell manufacturing needs.
  • US Origin: ELAREM™ Ultimate-FDi is a fibrinogen-depleted Human Platelet Lysate of US origin supporting in vitro expansion of various primary cells and cell lines.
  • Intended Use: ELAREM™ Ultimate-FDi is for in vitro and manufacturing use only. The product is not intended for direct therapeutic use. For safety precautions, please see appropriate Safety Data Sheet (SDS).
Spécification
Spécification
Yellow
Liquid
Sterile
Liquid, Human Platelet Lysate, Fibrinogen-depleted, Viral-inactivated
100 mL
Adherent Cell Culture, Suspension Cell Culture
Cell Culture Supplement
Sterile-filtered
GMP Grade
Dry Ice
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
PL BioScience ELAREM™ Ultimate-Fdi, Human Platelet Lysate, Fibrinogen-depleted, Viral inactivated > Quantity: 100 mL
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis