Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sets - Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Eppendorf epT.I.P.S.™ Sets, in 'Eppendorf Quality' grade, combine the convenience of a reusable Box 2.0 with high-quality reloadable pipette tips, offering a sustainable, efficient solution for precise and organized pipetting in laboratories.
Brand:  Eppendorf™ 0030076346
63.75 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24138" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 17302910
  • 66.30€ / Pack of 480
In Stock
to see stock.
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Descrizione
Descrizione
  • Contamination-free transfer of trays to stable working box
  • System optimized for use with multichannel pipettes
  • Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
  • Tips can be attached to pipette from refill trays
  • The Reloads and Boxes can be autoclaved at 121 °C for subsequent use
  • epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
  • ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 to 1000 ÎĽL
Non-sterile
Autoclavable
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Box
480 Pk.
Blue
Air-cushion System
epT.I.P.S.
Non-filtered
Colorless
epTIPS
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes
480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Reusable Box
Pipette Tips
Single-use
Yes
Polypropylene
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Videos
  • Eppendorf_1028625
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected
      Eppendorf_1028625
    SDS
    Documenti Product Certifications
    Offerte speciali
    Offerte speciali
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sets - Pipette Tips > Volume: 50 to 1000 ÎĽL, Color Code: Blue, Length: 71 mm, Packaging: 480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Reusable Box
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato