Learn More
Erbium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11323818
Erbium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11323818
50 mm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mm
25 mm
50 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 11323818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040288.DJ
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-52-0
Molecular Formula Er
Molecular Weight (g/mol) 167.26
MDL Number MFCD00010987
InChI Key UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC Name erbium
SMILES [Er]
Spezifikation
Quantity 50 mm
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Packaging Mylar under Argon
Weight ≈1.2g/mm
Form Cast Rod
Assay (metals basis excluding Ta)
Chemical Name or Material Erbium rod, 12.7mm (0.5 in.) dia.
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberM20J004 Certificate TypeCertificate of Analysis Date01/02/2023 Catalog Number040288.DJ,040288.DH,040288.HF
Lot NumberE02Y061 Certificate TypeCertificate of Analysis Date07/12/2021 Catalog Number040288.DJ,040288.DH,040288.HF
Lot NumberG05X020 Certificate TypeCertificate of Analysis Date24/11/2021 Catalog Number040288.DJ,040288.DH,040288.HF
Lot NumberI18N12 Certificate TypeCertificate of Analysis Date24/11/2021 Catalog Number040288.DJ,040288.DH,040288.HF
Lot NumberG21X054 Certificate TypeCertificate of Analysis Date23/11/2021 Catalog Number040288.DJ,040288.DH,040288.HF
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Erbium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt