Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads for Specific Heavy Solvents
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Brand:  Lenz Laborglasintrumente 05433149
 View more versions of this product
Product Code. 10151471
  • 343.00€ / Each
Estimated Shipment: 06-05-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • For the extraction of liquids with specific heavy solvents
  • With insert filter (porosity: 0)
  • Made of DURAN™ tubing
Spécification
Spécification
250 mL
Fritte P0
NS 45/40
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads for Specific Heavy Solvents > 250 mL
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis