Learn More
Factor VIII Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
191.00€ - 524.00€
Specifications
Antigen Factor VIII
Concentration 1.0 mg/mL
Dilution Western Blot 2 ug/mL, ELISA reported in scientific literature, Immunohistochemistry 1:50 - 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18787073
View Documents
Novus Biologicals
NB100-91761SS
0.025 mg
191.00€
25µg
18727803
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NB100-91761
0.1 mg
524.00€
0.10mg
Description
Description
Factor VIII Polyclonal specifically detects Factor VIII in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Show More
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Factor VIII Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis