missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for UF55plus
Calibration at Memmert factory for three temperature value.
Marke: Memmert™ UF55plusD00128
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden.
RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For three temperature values: 100°C, 160°C, and 220°C
Spezifikation
UF55plus Oven | |
Measuring point chamber center | |
Certificate for 3 temperatures | |
Standard Works Calibration Certificate |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for UF55plus > For Use With: UF55plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur