Learn More
Descrizione
Wide mouth vial with white polyethylene closure.
- Dimensions: 17 x 54mm
- GPI Thread Finish 15-425
Order Info
In four trays of 250 vials, with polybag of 250 caps packed in each tray.
Specifica
0.66 in. | |
17 mm | |
7 mL | |
Wide | |
0.23 oz. | |
Polyethylene | |
54 mm | |
Scintillation Vial |
White | |
HDPE | |
2.12 in. | |
Tray | |
7 mL | |
Screw Cap | |
250 Vial, 250 Cap | |
15-425 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
File size: 66.4 MB
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 7mL HDPE Scintillation Vials > Capacity: 7mL; O.D. x H: 17 x 54mm
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto