Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Flange Lid with Center Neck, Three Angled Side Necks, and One Vertical Side Neck
329.00€ - 979.00€
Specifications
Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
---|---|
For Use With (Application) | Reaction vessels |
Product Type | Flange lid |
Code produit | Marque | Closure Size | Includes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Closure Size | Includes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322503
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06105241 |
Center Neck (NS): 29/32 | Laboratory Flange 100 |
329.00€
Each |
Estimated Shipment: 21-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10536084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
|
Center Neck (NS): 45/40 | Laboratory Flange 100 |
402.00€
Each |
Estimated Shipment: 21-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10793062
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06105544 |
Center Neck (NS): 29/32 | Laboratory Flange 200 |
968.00€
Each |
Estimated Shipment: 21-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11562364
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06105464 |
Center Neck (NS): 45/40 | Laboratory Flange 150 |
562.00€
Each |
Estimated Shipment: 21-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11572364
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06105564 |
Center Neck (NS): 45/40 | Laboratory Flange 200 |
979.00€
Each |
Estimated Shipment: 21-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Spécification
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Reaction vessels | |
Flange lid |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.