Learn More
Gilson™ MICROMAN™ Positive-Displacement Pipets
Ensures accuracy and precision when pipetting problem liquids, and offers full protection against cross contamination. Gilson™ MICROMAN™ Positive-Displacement Pipets are 3 to 4 times better than an air displacement pipet when pipetting viscous or volatile liquids.
Brand:  Gilson™ F148502
 View more versions of this product
Product Code. 10585254
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products »
Description
  • Piston is located inside the tip or capillary preventing pipet contamination
  • Color-coded push-button allows for easy identification of different models
  • Dual function push-button that also ejects capillary pistons
  • Comfortable PVDF handle resistant to aggressive chemicals
  • Accurately measure high vapor pressure liquids without leakage or degradation of the tip
  • M10 and M100 models are fully autoclavable
Specifications
Specifications
C25
M25
Positive Displacement Pipette
Pipetting of viscous and dense liquids
Autoclavable
1
3 to 25 μL
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato